Key Documents
Z421936
Sigma-Aldrich
Aldrich® triple-coil condenser
single stack, joint: SJ 75/50
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Połączenie
joint: SJ75/50
wys. całkowita
610 mm
powierzchnia
3650 cm2
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Efficient, high-volume condensation for large system applications. Large surface area provides efficient condensation of refluxing liquids with reduced risk of flooding. For use with flasks up to 72 L. Coil surface area: 1230 cm2; height: 440 mm; O.D.: 60 mm.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)