Kluczowe dokumenty
Z415596
Sigma-Aldrich
Aldrich® side-arm distilling head
joint: ST/NS 24/40, thermometer joint: ST/NS 10/30
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Połączenie
thermometer joint: ST/NS10/30
joint: ST/NS24/40
dł. ramienia bocznego
150 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
A 50mm immersion length thermometer is recommended for the 14/20 joint, and 75mm immersion length thermometers are recommended for the 24/40 and 29/32 joints.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)