Z417041
Aldrich® System 45™ open-top caps
diam. 45 mm
About This Item
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 10
Średnica
45 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Caps are PBT. Temp. range: -45 to 180°C. For use with PTFE-faced silicone liners listed below. Use with syringes for reagent introduction or sampling.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
System 45 is a trademark of John Babashak
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)