Kluczowe dokumenty
Z411833
Acid neutralization traps for Welch® pumps
For Models 1402N and 1376N
About This Item
Kod UNSPSC:
41105101
NACRES:
NB.79
Właściwości
For Models 1402N and 1376N
Opis ogólny
includes replacement element 1420E-01
Informacje prawne
Welch is a registered trademark of Gardner Denver Thomas, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)