Kluczowe dokumenty
Z403628
Sigma-Aldrich
IKA® disperser clamps
RH 3 Strap clamp for dispersers, 1/cs
Synonim(y):
homogenizer clamps, tissue grinder clamps
About This Item
Kod UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.76
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
IKA 0003008600
Opis ogólny
For securing vessels against walls or for synchronizing rotation during stirring or dispersing
  • For stand diameter: 9-16mm
  • For vessel diameter: 40-300mm
Informacje prawne
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)