Z400491
Ace Trubore® glass stirrer assembly
joint: ST/NS 29/42, for flask size, 500 ‑ 1,000 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
Polecane produkty
Materiały
glass
Połączenie
joint: ST/NS29/42
Właściwości
for flask size 500 ‑ 1,000 mL
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 8041-34
śr. × dł.
4 mm × 10_ mm
Opis ogólny
Precision glass Trubore stirrer assembly consisting of 10 mm I.D. bearing, ground-glass shaft with button, and PTFE blade. Bearing consists of inner glass bearing, bushing, and threaded glass adapter.
Informacje prawne
Trubore is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z400491-1EA | 4061826660188 |