Kluczowe dokumenty
1.09527
Supelco
Papierowy wskaźnik pH pH 1 - 10 Wskaźnik uniwersalny
roll L 4.8 m, pkg of 6 rolls, MQuant®
Synonim(y):
Papier testowy pH pH 1 - 10 Wskaźnik uniwersalny, Papierowy test chemiczny pH pH 1 - 10 Wskaźnik uniwersalny
About This Item
Kod UNSPSC:
41113034
NACRES:
NB.35
linia produktu
MQuant®
Poziom jakości
Właściwości
non-bleeding: no
refill
opakowanie
pkg of 6 rolls
Dł. rolki
4.8 m
metoda wykrywania
colorimetric
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
6 zapasowych rolek (4,8 m), do 109526
MQuant® Papierki wskaźnikowe pH dostarczane w rolkach doskonale nadają się do długotrwałego przechowywania, ponieważ są chronione przed wpływami zewnętrznymi, takimi jak wilgoć, światło i gazy otoczenia. Papierki wskaźnikowe pH są wytwarzane poprzez impregnację wysokiej jakości bibuły filtracyjnej roztworami wskaźników lub mieszanek wskaźników. Papier jest zawsze gotowy do użycia; łatwo wyciąga się go z plastikowej rolki i można go oderwać na odpowiednią długość. Wartość pH jest mierzona półilościowo poprzez wizualne porównanie koloru powstałego na bibule z polami skali kolorów. Ten artykuł zawiera zapasowe rolki bez skali kolorów dla artykułu 109526.
Komentarz do analizy
Test aplikacji: zgodny
Informacje prawne
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany