Kluczowe dokumenty
1.09502
Supelco
Paski wskaźnika pH pH 2,0 - 9,0
non-bleeding, colorimetric, pH range 2.0-9.0, for use in turbid solutions (suspensions), graduations and accuracy: 1 pH unit, MQuant®
Synonim(y):
Paski testowe pH 2,0 - 9,0, Wskaźnik pH pH 2,0 - 9,0
About This Item
Kod UNSPSC:
41113034
NACRES:
NB.35
Nazwa produktu
Paski wskaźnika pH pH 2,0 - 9,0, non-bleeding, colorimetric, pH range 2.0-9.0, graduations and accuracy accuracy: 1 pH unit, MQuant®
linia produktu
MQuant®
Poziom jakości
Właściwości
non-bleeding
graduations and accuracy measuring range
accuracy: 1 pH unit
zakres pH
2.0-9.0
metoda wykrywania
colorimetric
temp. przechowywania
2-30°C
Opis ogólny
Specjalny pasek testowy do pomiaru pH również w mętnych próbkach. Testy pH MQuant nadają się do wszystkich mediów w analizach środowiskowych i przemysłowych kontrolach procesowych. Nasza specjalna metoda produkcji daje paskom wskaźnikowym pH zdecydowaną przewagę nad papierkiem wskaźnikowym: ponieważ wskaźnik nie krwawi, pasek można pozostawić w medium pomiarowym bez jego zanieczyszczenia. Korzystanie z tych pasków testowych jest dość łatwe, wartość pH jest mierzona półilościowo poprzez wizualne porównanie trzech stref reakcji na pasku testowym z polami skali kolorów, idealnie dopasowanymi do koloru reakcji. W przypadku testów na inne parametry, które wymagają określonego zakresu pH próbki (np. Spectroquant, patrz instrukcja obsługi), zalecamy użycie pasków testowych pH MQuant jako testu wstępnego.
do pomiarów pH w mętnych roztworach (zawiesinach) bez krwawienia pH 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 MColorpHast
Informacje prawne
MCOLORPHAST is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1