Kluczowe dokumenty
1.09175
Supelco
pH-indicator solution pH 4.0 - 10.0
Universal Indicator with colour card pH 4.0 - 4.5 - 5.0 - 5.5 - 6.0 - 6.5 - 7.0 - 7.5 - 8.0 - 8.5 - 9.0 - 9.5 - 10.0
Synonim(y):
Indicator solutions universal, Universal indicator solution
About This Item
Kod UNSPSC:
41113034
NACRES:
NB.21
Nazwa produktu
pH-indicator solution pH 4.0 - 10.0, Universal Indicator with colour card pH 4.0 - 4.5 - 5.0 - 5.5 - 6.0 - 6.5 - 7.0 - 7.5 - 8.0 - 8.5 - 9.0 - 9.5 - 10.0
Poziom jakości
Formularz
liquid
pH
5.5-6.0 (20 °C in H2O)
temp. przejścia
flash point 23 °C
gęstość
0.89 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
15-25°C
Komentarz do analizy
Application test: conforms
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C