Z154466
ACE PTFE-coated glass shaft
diam. × L 10 mm × 44 cm, with button
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.72
Polecane produkty
Właściwości
for flask size 250 ‑ 5,000 mL
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 807005
śr. × dł.
10 mm × 44 cm
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z154466-1EA | 4061832347738 |