Merck
419796
Sigma-Aldrich
6-Hydroxyflavanone
99%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H12O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Formularz
solid
mp
220-222 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
phenyl
ciąg SMILES
Oc1ccc2OC(CC(=O)c2c1)c3ccccc3
InChI
1S/C15H12O3/c16-11-6-7-14-12(8-11)13(17)9-15(18-14)10-4-2-1-3-5-10/h1-8,15-16H,9H2
Klucz InChI
XYHWPQUEOOBIOW-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
rat ... Ar(24208)
Opis ogólny
6-hydroksyflawanon jest flawonoidem. Opisano jego biotransformację przez szczepy Aspergillus niger. Stwierdzono, że struktura krystaliczna enancjomerów S i R 6-hydroksyflawanonu ma cztery miejsca krystalograficzne komórki elementarnej w przybliżonym stosunku 3:1/1:3. Został on zidentyfikowany jako metabolit flawnonu po inkubacji z mikrosomami wątroby szczura za pomocą analizy LC/MS z jonami dodatnimi.
Zastosowanie
6-hydroksyflawanon (6-HF) został wykorzystany do rozdziału enancjomerycznego flawonoidów przy użyciu chiralnych faz stacjonarnych na bazie polisacharydów w chromatografii nano-cieczowej (nano-LC). Racemiczny 6-HF może być stosowany w syntezie 6-propionoksy-flawanonu (6-PF). 6-HF może być stosowany jako syntetyczny flawon do badania mechanizmu działania ligandu indukującego apoptozę związanego z czynnikiem martwicy nowotworów (TRAIL) w komórkach nowotworowych HeLa.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Microbial transformations of flavanone and 6-hydroxyflavanone by Aspergillus niger strains.
Kostrzewa-Suslow E, et al.
Journal of Molecular Catalysis. B, Enzymatic, 39(1), 18-23 (2006)
Dejan Nikolic et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 32(4), 387-397 (2004-03-25)
Flavonoids represent a diverse group of natural pigments widely distributed in the plant kingdom and are an important component of human diet due to their high content in fruits and vegetables. Since many flavonoids have been shown to be potent
Ewelina Szliszka et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 17(10), 11693-11711 (2012-10-03)
Tumor necrosis factor-related apoptosis-inducing ligand (TRAIL) is considered as the most promising anticancer agent in the TNF superfamily because of its selective cytotoxicity against tumor cells versus normal primary cells. However, as more tumor cells are reported to be resistant
Disordered 6-hydroxyflavanone.
Bialonska A, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 63(2), 430-431 (2007)
Tomohide Uno et al.
Biopharmaceutics & drug disposition, 36(8), 552-563 (2015-07-30)
CYP2A6 is a major hepatic member of the cytochrome P450 family in humans. Much variation in CYP2A6 levels and activity can be attributed to genetic polymorphisms of this gene. CYP2A6*25 comprises an amino acid substitution, F118L. To clarify the effect