Kluczowe dokumenty
Z308536
Quickfit® sintered bottle heads
for use with 500 mL bottles
Synonim(y):
MF48/13/500
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
producent / nazwa handlowa
Quickfit MF 48/13/500
dostępność
not available in USA and Canada
kompatybilność
for use with 500 mL bottles
Opis ogólny
Sintered heads improve gas dispersion
Informacje prawne
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)