Z292966
TLC Glass Plates
L × W 10 cm × 20 cm, silica gel 60 matrix, binder, Polymeric, fluorescent indicator: no
About This Item
Polecane produkty
Materiały
glass support
silica gel 60 matrix
Właściwości
binder Polymeric
fluorescent indicator: no
opakowanie
pkg of 50 ea
producent / nazwa handlowa
EMD Millipore® 1.05626.0001
metody
thin layer chromatography (TLC): suitable
dł. × szerokość
10 cm × 20 cm
grubość warstwy
250 μm
płytka dł. × szer.
10 cm × 20 cm
wielkość cząstki
10-12 μm
wielkość porów
60 Å medium pore diameter
Informacje prawne
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)