Z279145
FEP gas sampling bag
septum, capacity, 0.5 L
Synonim(y):
Saint Gobain D1075005
About This Item
Kod UNSPSC:
24111500
NACRES:
NB.51
Polecane produkty
Właściwości
capacity 0.5 L
opakowanie
pack of 1 ea
dł. × szerokość
6 in. × 6 in.
dopasowywanie
septum
Opis ogólny
- Chemically resistant
- Flexible
- Will not contaminate sample
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z279145-1EA | 4061833299784 |