Kluczowe dokumenty
Z186732
Gas expansion bag
capacity ~242 mL
Synonim(y):
naczynie wzbiorcze, ochrona pipety gazowej
About This Item
Kod UNSPSC:
24111500
NACRES:
NB.51
Materiały
rubber
opakowanie
pack of 1 ea
Parametry
6 psi max. pressure
pojemność
~242 mL
wąż śr. wewn. × śr. zewn.
6 mm × 11 mm
Opis ogólny
Attaches to top of expansion compartment of gas pipettes to protect solutions from atmosphere. 4 × 2 in. natural-rubber bag with 24 in. flexible tubing.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)