Kluczowe dokumenty
Z186767
PVC stopcock
L 70 mm, bore 5 mm, connections O.D. 13 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.51
opakowanie
pack of 1 ea
Długość
70 mm
otwór
5 mm
śr. zewn. połączeń
13 mm
Opis ogólny
PVC stopcock for use with for 13 mm (1/2") tubing.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)