Kluczowe dokumenty
Z263222
Sigma-Aldrich
Wheaton wide-mouth bottle
capacity 65 oz (2000 mL), white polypropylene cap, clear, vinyl flat liner
Synonim(y):
Butelka Wheaton, Butelki Wheaton, szklanka z szerokim otworem
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiały
round bottle
soda-lime glass bottle (Type III)
soda-lime glass bottle
vinyl flat liner
white polypropylene cap
wide-mouth bottle
rozmiar korka
83-400
Połączenie
Joints threaded neck (83-400)
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations: no
with cap
with cap
opakowanie
pkg of 6 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON® W216927
pojemność
65 oz (2000 mL)
śr. × wys.
122 mm × 213 mm
kolor
clear
Informacje prawne
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z263222-1PAK4061832828077