Z232157
Duran® graduated laboratory bottles, without caps
capacity 25 mL, amber glass
Synonim(y):
218061409
About This Item
Polecane produkty
Materiały
amber glass
narrow-mouth bottle
round bottle
Połączenie
Joints threaded neck (GL25)
sterylność
non-sterile
Właściwości
autoclavable
graduations
without cap
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 21 806 14
pojemność
25 mL
śr. × wys.
36 mm × 70 mm
Opis ogólny
Optional pouring rings prevent drips when pouring from these bottles.
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Wyprodukowane z bursztynowego szkła borokrzemowego DURAN® 3.3. DURAN® jest szkłem neutralnym, sklasyfikowanym jako szkło typu I zgodnie z USP <660>, EP (3.2.1) i JP <7.01> i spełnia wymagania ASTM E438, Typ I, Klasa A.
- Znormalizowany gwint GL i dopasowana zakrętka zapewniają wyjątkowo szczelne zamknięcie i łatwe, czyste wylewanie.
- Zgodność z USP <660> (transmisja widmowa) i EP (3.2.1). Mniej niż 10% transmisji widmowej między 290 nm a 450 nm.
- Jedynie zewnętrzna aplikacja koloru zapewnia, że wewnętrzne powierzchnie mają standardowe właściwości szkła DURAN®.
- Bardzo trwały i odporny chemicznie bursztynowy kolor
- W komplecie z niebieską zakrętką (PP, zintegrowana uszczelka wargowa) i pierścieniem do nalewania (PP) do nalewania bez kapania i czystej, bezpiecznej pracy
- Łatwa do odczytania skala z podziałką do szacowania zawartości
- Wypalany, bardzo trwały biały nadruk ceramiczny
- Rozmiary 10 i 25 ml ze specjalnie ukształtowaną szklaną krawędzią ułatwiającą nalewanie, dzięki czemu nie jest wymagany dodatkowy plastikowy pierścień nalewający
- The Duran® graduated laboratory bottles are made of Duran borosilicate glass, Type 3.3, for maximum chemical and thermal shock resistance.
- These bottles are reusable and autoclavable at 121 or 134 °C.
- The optional pouring rings prevent drips when pouring from these bottles.
- The bottles provide an easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content.
- They are suitable for long-term storage.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z232157-10EA | 4061832792224 |
Z232157-1EA | 4061832792231 |