Kluczowe dokumenty
Z232068
Duran® graduated laboratory bottles, without caps
capacity 50 mL, clear glass bottle
Synonim(y):
218011704
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiały
clear glass bottle
narrow-mouth bottle
round bottle
Połączenie
Joints threaded neck (GL32)
sterylność
non-sterile
Właściwości
autoclavable
graduations
without cap
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 21 801 17
pojemność
50 mL
śr. × wys.
46 mm × 87 mm
Opis ogólny
Butelki laboratoryjne 1295 Original GL stały się złotym standardem wielofunkcyjnych butelek laboratoryjnych od czasu ich wprowadzenia na rynek w 1972 roku. Butelki są formowane z wysokiej czystości, przezroczystego szkła borokrzemowego USP/EP typu I 3.3, znanego z doskonałych właściwości termicznych i wysokiej odporności na działanie substancji chemicznych. Połączenie wysokowydajnych materiałów i solidnej konstrukcji ISO 4796-1 zapewnia długą żywotność. Butelki są wyposażone w łatwą do odczytania skalę objętości i pole do znakowania z trwałej białej emalii. Trwały kod Retrace Code na każdej butelce zapewnia identyfikowalność partii produkcyjnej. Butelki DURAN™ Original GL są dostarczane w komplecie z kultowym niebieskim polipropylenowym korkiem i niekapiącym pierścieniem do nalewania do użytku w temperaturze do 140 °C. Wszystkie elementy są w pełni autoklawowalne w temperaturze 121 lub 134 °C.
Reusable bottles without caps or pouring rings for the storage of reagents, chemicals, solutions, tissue culture media, etc. Made of Duran borosilicate glass, Type 3.3, for maximum chemical and thermal shock resistance.
Optional pouring rings prevent drips when pouring from these bottles.
Zastosowanie
Butelki laboratoryjne Duran™ z podziałką, bez zakrętek są odpowiednie do przechowywania odczynników, chemikaliów, roztworów, pożywek do hodowli tkankowych i nie tylko.
Duran® graduated laboratory bottles, without caps are suitable for the storage of reagents, chemicals, solutions, tissue culture media, and more.
Cechy i korzyści
  • Zgodność z normą ISO 4796-1:2016 Szkło laboratoryjne -- Butelki -- Część 1: Butelki z zakręcaną szyjką (nie dotyczy butelek o pojemności 10 ml).
  • Wyprodukowane ze szkła borokrzemowego DURAN™ 3.3. DURAN™ to szkło neutralne, sklasyfikowane jako szkło typu I zgodnie z USP <660>, EP (3.2.1) i JP <7.01>, spełniające wymagania ASTM E438, typ I, klasa A.
  • Znormalizowany gwint GL i dopasowana zakrętka zapewniają wyjątkowo szczelne zamknięcie i łatwe, czyste wylewanie.
  • Kod Retrace i certyfikat identyfikowalności partii produkcyjnej
  • Wypalany, bardzo trwały biały nadruk
  • Nadaje się do długotrwałego przechowywania
  • Łatwa do odczytania skala z podziałką do szacowania zawartości
  • The Duran® graduated laboratory bottles are made of Duran borosilicate glass, Type 3.3, for maximum chemical and thermal shock resistance.
  • These bottles are reusable and autoclavable at 121 or 134 °C.
  • The optional pouring rings prevent drips when pouring from these bottles.
  • The bottles provide an easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content.
  • They are suitable for long-term storage.
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)