Kluczowe dokumenty
Z257834
Enviro-Safe® pocket thermometer
greener alternative
temperature -5-50 °C, With armor
About This Item
Kod UNSPSC:
41112303
NACRES:
NB.79
Właściwości
subdivision 0.5 °C
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
HB Instruments B60570-1900
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
zakres pomiaru temperatury
-5-50 °C
Długość
145 mm
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is designed as a safer chemical without mercury. Click here for more information.
Total immersion. With green, non-hazardous, liquid fill. 160 mm L with aluminum case. An armor option is available, providing extra shielding for the thermometer.
Informacje prawne
Enviro-Safe is a registered trademark of H-B Instrument Co.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)