Kluczowe dokumenty
BAB605701100
SP 8949 H-B 1308 Termometr kieszonkowy Enviro-Safe z cieczą w szkle
temp 0-220 °F, metal case (with Window )
Synonim(y):
Enviro-Safe® pocket thermometer
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.79
Materiały
metal case (with Window )
Właściwości
graduation 2 °F
immersion level Total Immersion
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
HB Instruments B60570-1100
temp measuring range
0-220 °F
accuracy: ±2 °F
Długość
145 mm
6.3 in. (160 mm)
Opis ogólny
Termometry z certyfikatem EnviroKleen są wyposażone w ekologiczny, nietoksyczny, biodegradowalny płyn 1308 na białym szkle bezołowiowym.
Total immersion. With green, non-hazardous, liquid fill. 160 mm L with aluminum case. An armor option is available, providing extra shielding for the thermometer.
Cechy i korzyści
  • Termometry z certyfikatem EnviroKleen są wyposażone w ekologiczną, nietoksyczną, biodegradowalną ciecz 1308 na białym szkle bezołowiowym.
  • Kieszonkowe termometry z całkowitym zanurzeniem mają kompaktową długość 160 mm (6,3")
  • W zestawie etui chroniące przed stłuczeniem
  • Idealne do badań terenowych, oczyszczania ścieków i wszelkich zastosowań "on-the-go".
  • Opcje etui obejmują:
  • Plastikowe okienko - zamknięte w plastikowej obudowie z otwartym okienkiem
  • Metalowe okienko - zamknięte w metalowej obudowie z otwartym okienkiem
  • Zamknięta plastikowa - umieszczona w zdejmowanej plastikowej obudowie
  • Zamknięta metalowa - umieszczona w zdejmowanej metalowej obudowie
  • Aluminiowy Duplex - zamknięty w niklowanym mosiądzu z otwartym oknem i umieszczony w zdejmowanej aluminiowej obudowie
  • Wyprodukowane i przetestowane przez nasz zespół ds. jakości w USA
  • Identyfikowalne przez NIST
  • Zawiera wielojęzyczną (angielską, francuską, niemiecką, włoską, portugalską i hiszpańską) deklarację dokładności i identyfikowalności.
  • Jeśli potrzebujesz zindywidualizowanego raportu z kalibracji termometru, dostępne są niestandardowe usługi kalibracji.
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Enviro-Safe is a registered trademark of H-B Instrument Co.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)