Z257788
Enviro-Safe® pocket thermometer
temperature -5-50 °C, Without armor
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
subdivision 0.5 °C
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
HB Instruments B60570-1400
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
zakres pomiaru temperatury
-5-50 °C
Długość
145 mm
kategoria ekologicznej alternatywy
, Aligned
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z257788-1EA | 4061833308752 |