Z249963
Wheaton narrow mouth bottles with caps
capacity 8 oz (250 mL), amber, black plastic cap, Poly-Seal® cone liner
Synonim(y):
Wheaton bottle, Wheaton bottles, narrow mouth
About This Item
Polecane produkty
Materiały
amber bottle
black plastic cap
glass bottle
round bottle
Połączenie
Joints threaded neck (24-400)
Właściwości
with cap
opakowanie
pkg of 12 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON® W216851
pojemność
8 oz (250 mL)
śr. × wys.
60 mm × 136 mm
kolor
amber
Opis ogólny
Choice of cap styles:
- White PP cap with PTFE or polyvinyl liner
- Black plastic cap with Poly-Seal® PE cone liner
Cechy i korzyści
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)