Z247227
Coors™ porcelain crucible cover
cap size C, I.D. 49
About This Item
Kod UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
rozmiar korka
C
opakowanie
pkg of 12 ea
producent / nazwa handlowa
Coorstek 66124
śr. wewn.
49
Opis ogólny
Porcelanowa pokrywa tygla 1238 jest szkliwiona na całej powierzchni z wyjątkiem krawędzi.
Cechy i korzyści
- Zapewnia dużą odporność na szok termiczny
- Wytrzymały
- Sztywność
- Trwałe właściwości ogniotrwałe
Inne uwagi
Pokrywy mogą nie pasować dokładnie do tygli ze względu na nieuniknione różnice grubości ścianek w tyglu.
Informacje prawne
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z247227-6PAK | |
Z247227-1PAK | 4061833568798 |
Z247227-6X1PAK |