Z247219
Coors™ porcelain crucible cover
cap size B, I.D. 39 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
rozmiar korka
B
opakowanie
pkg of 12 ea
producent / nazwa handlowa
Coorstek 66123
śr. wewn.
39 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Porcelanowa pokrywa tygla 1238 jest szkliwiona na całej powierzchni z wyjątkiem krawędzi.
Cechy i korzyści
- Zapewnia dużą odporność na szok termiczny
- Wytrzymały
- Sztywność
- Trwałe właściwości ogniotrwałe
Inne uwagi
Pokrywy mogą nie pasować dokładnie do tygli ze względu na nieuniknione różnice grubości ścianek w tyglu.
Informacje prawne
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)