Kluczowe dokumenty
Z247200
Coors porcelain crucible cover
cap size A, I.D. 34 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
rozmiar korka
A
opakowanie
pkg of 12 ea
producent / nazwa handlowa
Coorstek 66122
śr. wewn.
34 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Porcelanowa pokrywa tygla 1238 jest szkliwiona na całej powierzchni z wyjątkiem krawędzi.
Cechy i korzyści
  • Zapewnia dużą odporność na szok termiczny
  • Wytrzymały
  • Sztywność
  • Trwałe właściwości ogniotrwałe
Inne uwagi
Pokrywy mogą nie pasować dokładnie do tygli ze względu na nieuniknione różnice grubości ścianek w tyglu.
Informacje prawne
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)