Key Documents
Z245208
Sigma-Aldrich
Bransonic® Model B200 cleaner
AC/DC input 115 V AC
Synonim(y):
ultrasonic bath sonicator, ultrasonic cleaning bath
About This Item
Kod UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.74
Właściwości
CSA approved
CSA approved
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Branson 100-951-010
dostępność
not available in EU
Opis ogólny
Low-cost, portable, ultrasonic cleaner has the same cleaning ability as larger models. SS tank with Noryl® base, parts basket, and plastic cover. Cleaner automatically shuts off after 5 min.
Informacje prawne
Bransonic is a registered trademark of Branson Ultrasonics Corp.
Noryl is a registered trademark of Sabic Innovative Plastics IP B.V.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)