Kluczowe dokumenty
Z232394
Duran® Buchner funnel
capacity 70 mL
Synonim(y):
213412207
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
opis
use paper diam. 45 mm
producent / nazwa handlowa
DURAN®
Schott
dostępność
not available in USA and Canada
pojemność
70 mL
śr. płytki
48 mm
Opis ogólny
Made from Duran borosilicate glass type 3.3 for maximum chemical and thermal shock resistance.
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)