Kluczowe dokumenty
Z202320
Supelco
Columns for flash-chromatography assemblies with ball joints
Standard column, capacity 100 mL, joint: SJ 29/15
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.52
Połączenie
joint: SJ29/15
klasa czystości
for chromatography
metody
LPLC: suitable
pojemność
100 mL
kolumna śr. zewn. × dł.
19 mm × 813 mm
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)