Z400629
EZSafe® chromatography columns with precision valve
I.D. × L 50 mm × 300 mm, volume 560 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
23151816
NACRES:
NC.05
Polecane produkty
klasa czystości
for chromatography
opis
standard column
metody
LPLC: suitable
śr. wewn. × dł.
50 mm × 300 mm
wymiary otworu
2 mm
pojemność
560 mL
przydatność
suitable for chromatography
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Low pressure (max. 7 psig) medium wall columns with reservoir. Greaseless PTFE insert with screw-thread attaches flow control valve to column. Precision all-PTFE valve and drip-tip.
Informacje prawne
EZ Safe is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z400629-1EA | 4061832998541 |