Z183016
Serum-finish V-Vials®
volume 3 mL, mouth O.D. 20 mm, diam. × H 20 mm × 46 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Polecane produkty
Materiały
clear glass vial
Właściwości
closure type crimp top vial
śr. × wys.
20 mm × 46 mm
śr. zewn. wylotu
20 mm
pojemność
3 mL
Opis ogólny
Vials only. Autoclavable borosilicate USP Type 1 glass. Uses 11 mm aluminum seals. The 0.1mL size fits standard GC autosamplers.
Informacje prawne
V-Vial is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z183016-12EA | 4061832326085 |