Key Documents
Z106372
Sigma-Aldrich
Shorty Vials®
volume 2 mL, neck thread, 13 ‑ 425, diam. × H 15 mm × 28 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiały
clear borosilicate glass vial
Właściwości
closure type screw top vial
neck thread 13 ‑ 425
śr. × wys.
15 mm × 28 mm
pojemność
2 mL
Opis ogólny
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type.
Vial only. Autoclavable borosilicate USP Type 1 glass. Select caps and septa according to application.
Informacje prawne
Shorty Vial is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)