Z154628
Ace Trubore® stirrer bearing
fits shaft o.d., 6 mm, joint: ST/NS 19/22
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.72
Polecane produkty
Połączenie
joint: ST/NS19/22
Właściwości
fits shaft o.d. 6 mm
lubricant cap: no
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 952408
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Interchangeable bearings and shafts
- Low leak rate to 1mm Hg absolute when run unlubricated at speeds less than 100rpm
- Run unlubricated up to 500rpm for a limited time
- Run up to 2,000rpm when lubricated
Informacje prawne
Trubore is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)