Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA003883
Sigma-Aldrich
Anti-CD2 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-CD2 antigen, Anti-Erythrocyte receptor, Anti-LFA-2, Anti-LFA-3 receptor, Anti-Rosette receptor, Anti-T-cell surface antigen CD2 precursor, Anti-T-cell surface antigen T11/Leu- 5
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
western blot: 0.04-0.4 μg/mL
sekwencja immunogenna
DEELETRAHRVATEERGRKPHQIPASTPQNPATSQHPPPPPGHRSQAPSHRPPPPGHRVQHQPQKRPPAPSGTQVHQQKGPPLPRPRVQPKPPHGAAENSLSP
numer dostępu UniProt
Zastosowanie
research pathology
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD2(914)
Immunogen
T-cell surface antigen CD2 precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
CD2 (cluster of differentiation 2) to cząsteczka adhezji komórkowej obecna na powierzchni limfocytów T i komórek NK (natural killer). Pomaga w promowaniu tworzenia nanorurek w komórkach NK ex vivo i odgrywa kluczową rolę w generowaniu nanorurek między komórką NK a jej celem. Jego ekspresja jest znacznie zwiększona wraz z ciężkością przewlekłego zakażenia HBV, co może przyczyniać się do uszkodzenia hepatocytów w przewlekłym zakażeniu HBV.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86361
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jie Li et al.
Cellular & molecular immunology, 5(1), 69-73 (2008-03-06)
It was previously reported that several kinds of intercellular adhesion molecules are closely related to chronic HBV infection. The complex of CD2 and CD58 plays an important role in enhancing the adhesion of T lymphocytes to target cells, and promoting
Sara Serra et al.
Blood, 118(23), 6141-6152 (2011-10-15)
Extracellular adenosine (ADO), generated from ATP or ADP through the concerted action of the ectoenzymes CD39 and CD73, elicits autocrine and paracrine effects mediated by type 1 purinergic receptors. We have tested whether the expression of CD39 and CD73 by
Shanthi Sivendran et al.
The Journal of investigative dermatology, 134(8), 2202-2211 (2014-02-14)
Patients with resected stage II-III cutaneous melanomas remain at high risk for metastasis and death. Biomarker development has been limited by the challenge of isolating high-quality RNA for transcriptome-wide profiling from formalin-fixed and paraffin-embedded (FFPE) primary tumor specimens. Using NanoString
Pilar Peris et al.
Journal of cellular biochemistry, 116(1), 58-66 (2014-08-26)
Hematopoietic stem cell (HSC) self-renewal is regulated by osteoblast and/or endothelial cells within the hematopoietic niche. However, the true identity of the supporting cells and the nature of the secreted factors remain uncertain. We developed a novel mouse model and
Lela Kardava et al.
The Journal of clinical investigation, 124(7), 3252-3262 (2014-06-04)
Recently, several neutralizing anti-HIV antibodies have been isolated from memory B cells of HIV-infected individuals. Despite extensive evidence of B cell dysfunction in HIV disease, little is known about the cells from which these rare HIV-specific antibodies originate. Accordingly, we
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA003883-100UL4061836308438