Z130893
Nalgene® Griffin beakers
capacity 100 mL, transparent polymethylpentene
Synonim(y):
Zlewka PMP, zlewka nalgene PMP
About This Item
Kod UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
transparent polymethylpentene
Właściwości
graduations
opakowanie
pkg of 12 ea
producent / nazwa handlowa
Nalgene 1203-0100
pojemność
100 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Low form. With silk-screened graduations, Nalgene catalog number, size and resin codes, max. use temp., and "no flame" symbol. Meet the ISO/DIS 7056 International Standards for Laboratory Plasticware Accuracy. Chemically resistant. Autoclavable. Not for use on a hot plate.
may be used continuously at 150 °C, intermittently at 175 °C
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie zlewki plastikowe
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)