Z500011
Nalgene® quick filling/venting closure
fits tubing, 3/8 in., number of ports, 3
Synonim(y):
nasadka transferowa, wentylowana nasadka
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
Właściwości
fits tubing 3/8 in.
number of ports 3
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Nalgene 2158-0032
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Dostępny w konfiguracjach z dwoma i trzema portami, jest idealny do napełniania/dozowania do i z systemów pułapek próżniowych z karbonami i butelkami. Porty szybkiego odłączania pasują do rurek o średnicy wewnętrznej 1/4 cala lub 3/8 cala i mają wbudowany zawór odcinający w przypadku wyjęcia wkładek rurkowych. Pasuje do wszystkich butli i butelek z szyjką 83 mm. Szczelność.
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
wyposażenie dodatkowe
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z500011-1EA | 4061832618104 |