Kluczowe dokumenty
Z125202
Ace Claisen Adapter
Distilling
Synonim(y):
adapter destylacyjny, adapter do szkła, adaptery do szkła
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
etykieta
B
Połączenie
joint ST/NS24/40
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 513654
Opis ogólny
Gwintowana tuleja nylonowa do termometru o średnicy zewnętrznej 7 mm.
Produkt jest pokazany po prawej stronie na zdjęciu
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
We offer many products related to angiotensin receptors for your research needs.