Z125199
Ace Claisen Adapter
Standard
Synonim(y):
adapter destylacyjny, adapter do szkła, adaptery do szkła
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
etykieta
A
Połączenie
joint ST/NS24/40
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 510154
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gwintowana tuleja nylonowa do termometru o średnicy zewnętrznej 7 mm.
Produkt jest pokazany po lewej stronie na zdjęciu
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)