Kluczowe dokumenty
810195C
Avanti
18:1-12:0 NBD PS
Avanti Research - A Croda Brand 810195C
Synonim(y):
1-oleoilo-2-{12-[(7-nitro-2-1,3-benzoksadiazol-4-ylo)amino]dodekanoilo}-sn-glicero-3-fosfoseryna (sól amonowa)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H73N6O13P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
901.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (810195C-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 810195C
stężenie
1 mg/mL (810195C-1mg)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Fosfatydyloseryna (PS) jest głównym fosfolipidem błonowym. Ten anionowy fosfolipid zawiera polarną grupę czołową i dwa długie hydrofobowe łańcuchy acylowe. 1 7-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazol-4-yl (NBD) PS jest sondą fluorescencyjną zawierającą NBD w grupie głów PS.
Zastosowanie
18:1-12:0 NBD PS lub 1-oleoilo-2-{12-[(7-nitro-2-1,3-benzoksadiazol-4-ylo)amino]dodekanoilo}-sn-glicero-3-fosfoseryna (sól amonowa) została użyta w liposomach-dawcach do określenia aktywności transferu fosfolipidów białka błony pęcherzyka synaptycznego, VAT-1 i transferu kwasu fosfatydowego (PA) przez system Ups1-Mdm35 w mitochondriach. 18:1-12:0 NBD PS nadaje się również do oznaczania aktywności dekarboksylazy fosfatydyloseryny (Psd1) in vitro.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (810195C-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lipid Homeostasis Is Maintained by Dual Targeting of the Mitochondrial PE Biosynthesis Enzyme to the ER
Jonathan R, et al.
Developmental Cell null
The distribution and function of phosphatidylserine in cellular membranes
Leventis PA and Grinstein S
Annual Review of Biophysics null
Structural and mechanistic insights into phospholipid transfer by Ups1?Mdm35 in mitochondria
Yasunori W, et al.
Nature Communications null
Jonathan R Friedman et al.
Developmental cell, 44(2), 261-270 (2018-01-02)
Spatial organization of phospholipid synthesis in eukaryotes is critical for cellular homeostasis. The synthesis of phosphatidylcholine (PC), the most abundant cellular phospholipid, occurs redundantly via the ER-localized Kennedy pathway and a pathway that traverses the ER and mitochondria via membrane
Muhasin Koyiloth et al.
European biophysics journal : EBJ, 49(2), 163-173 (2020-02-06)
In this study, the SCRM-1 gene from Caenorhabditis elegans was cloned and overexpressed in E. coli to study the biochemical properties of scramblase. This is the first report showing that this scramblase from C. elegans possesses a Ca2+-dependent and head