Kluczowe dokumenty
810120P
Avanti
18:0 PEG2000 PE CF
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
1,2-distearoilo-sn-glicero-3-fosfoetanoloamina-N-[poli(glikol etylenowy)2000-N′-karboksyfluoresceina] (sól amonowa)
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (810120P-1mg)
pkg of 1 × 500 μg (810120P-500ug)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
1,2-distearoilo-sn-glicero-3-fosfoetanoloamina-N-[poli(glikol etylenowy)2000-N′-karboksyfluoresceina] (18:0 PEG2000 PE CF) lipid zawiera hydrofilowy polimer glikolu polietylenowego (PEG) w swoich grupach czołowych. Micele DSPE-PEG(2000) istnieją jako sferoidy w roztworze wodnym.
Zastosowanie
Można stosować 18:0 PEG2000 PE CF:
  • w testach uwalniania in vitro z nanoemulsji (NE)
  • do znakowania PEGylowanego LPD (liposom-polikation-DNA) w badaniach chromatografii wykluczania wielkości
  • jako sonda fluorescencyjna do monitorowania transformacji kształtu w gigantycznych pęcherzykach
Działania biochem./fizjol.
Micele 1,2-distearoilo-sn-glicero-3-fosfoetanoloaminy-N-[poli(glikolu etylenowego)2000-N′-karboksyfluoresceiny] (18:0 PEG2000 PE CF) wspomagają dostarczanie leków w postaci nanocząstek. Ma potencjał do rozpuszczania leków hydrofobowych i pomaga w kontrolowanym uwalnianiu leków. 18:0 PEG2000 PE CF, zwany również DSPE-PEG2000, zapobiega wchłanianiu leków przez jednojądrzasty układ fagocytów i jest potencjalnym nośnikiem leków w terapii nowotworów.
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (810120P-1mg)
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (810120P-500ug)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Repeated injections of PEG-PE liposomes generate anti-PEG antibodies
Sroda K, et al.
Cellular & Molecular Biology Letters, 10, 37-47 (2005)
Shape Transformations of Lipid Vesicles by Insertion of Bulky-Head Lipids
Tsuda S, et al.
PLoS ONE, 10(7), e0132963-e0132963 (2015)
Nanoparticles evading the reticuloendothelial system: role of the supported bilayer
Li SD and Huang L
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1788(10), 2259-2266 (2009)
Yasuhiro Kakimoto et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 34(24), 7201-7209 (2018-05-24)
Lipid molecules such as glycolipids that are modified with hydrophilic biopolymers participate in the biochemical reactions occurring on cell membranes. Their functions and efficiency are determined by the formation of microdomains and their physical properties. We investigated the morphology and