Z123625
Round crystal window
BaF2, diam. × thickness 25 mm × 4 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
Polecane produkty
Materiały
BaF2
metody
IR spectroscopy: suitable
śr. × grubość
25 mm × 4 mm
przepuszczalność
67,000-74,000 (wavenumbers (cm-1))
współczynnik refrakcji
n/D 1.46 (at 2 μm)
Opis ogólny
Twardy, kruchy kryształ; nierozpuszczalny w wodzie; dobra odporność na fluor i fluorki; brak mgły. Używany głównie do zastosowań w podczerwieni.
Cut and polished quality crystal windows.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)