Kluczowe dokumenty
Z123315
Sigma-Aldrich
Paper insert
round hole, diam. 11.0 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
Materiały
round hole
metody
IR spectroscopy: suitable
Średnica
11.0 mm
Opis ogólny
For making smaller KBr pellets. Use with the Aldrich macro-micro KBr pellet die (Z506699). Inserts also fit the Magnetic KBr pellet holder (Z112489) or Econo-Card (Z123544).
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)