Z123323
Paper insert
round hole, diam. 3.0 mm
About This Item
Polecane produkty
Materiały
round hole
metody
IR spectroscopy: suitable
Średnica
3.0 mm
Opis ogólny
For making smaller KBr pellets. Use with the Aldrich macro-micro KBr pellet die (Z506699). Inserts also fit the Magnetic KBr pellet holder (Z112489) or Econo-Card (Z123544).
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)