Kluczowe dokumenty
Z123544
Sigma-Aldrich
Econo-Cards
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
metody
IR spectroscopy: suitable
Opis ogólny
13mm KBr pellets or paper inserts mount into card for identification and storage.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)