Z123307
Paper insert
rectangular hole, size 1.5 mm × 9 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
Polecane produkty
Materiały
rectangular hole
metody
IR spectroscopy: suitable
rozmiar
1.5 mm × 9 mm
Opis ogólny
For making smaller KBr pellets. Use with the Aldrich macro-micro KBr pellet die (Z506699). Inserts also fit the Magnetic KBr pellet holder (Z112489) or Econo-Card (Z123544).
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)