Kluczowe dokumenty
Z108324
Leather gloves
size S
About This Item
Kod UNSPSC:
46181504
NACRES:
HA.03
Materiały
brown gloves
leather
rozmiar
S
sterylność
non-sterile
Właściwości
latex free
powder-free
reusable
opakowanie
pack of 1 pair
Opis ogólny
Constructed of specially treated leather that stays supple even at temperature extremes of -70 to 150°C. Remarkably durable, moisture, heat, and flame resistant. Provided with an elastic cinch for a no-slip fit.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)