Kluczowe dokumenty
Z100625
Sigma-Aldrich
Zaślepka do złącza męskiego
joint: ST/NS 14/20
About This Item
Kod UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Połączenie
joint: ST/NS14/20
Opis ogólny
Ground-glass joint. Fits Aldrich® Kugelrohr glassware.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)