Kluczowe dokumenty
SYNF161450
Synthware two neck reaction flask with glass stopcock
capacity 50 mL, joint: ST/NS 14/20
Synonim(y):
Synthware F161450, kolba, kolba reakcyjna, kolba z dwiema szyjkami
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
Materiały
borosilicate glass flask
round bottom
two-neck
Połączenie
joint: ST/NS14/20
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F161450
pojemność
50 mL
Opis ogólny
Z 2 mm szklanym korkiem posiadającym urządzenie utrzymujące stałe ciśnienie.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)