Kluczowe dokumenty
SYNS392942
Synthware cap design stopper
joint: ST/NS 29/42
Synonim(y):
Synthware S392942, szklany korek
About This Item
Kod UNSPSC:
41122500
NACRES:
NB.51
Połączenie
joint: ST/NS29/42
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware S392942
Opis ogólny
Do urządzeń z otworem wewnętrznym.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)