Z219940
Aldrich® hollow pennyhead stopper
joint: ST/NS 29/42
Synonim(y):
glass stopper, glass stoppers, stoppers
About This Item
Polecane produkty
Materiały
ground glass
Połączenie
joint: ST/NS29/42
opis
closed at bottom
Opis ogólny
Conforms to standard-taper specifications as outlined in ASTM E 675.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)